Documentos clave
1.93260
Supelco
Potassium chromate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Potassium chromate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CrK2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
194.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cr](=O)(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clave InChI
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Envase
1.93260.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable