Documentos clave
1.93237
Supelco
Bicarbonato de sodio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Sodium bicarbonate
About This Item
Fórmula lineal:
NaHCO3
Número de CAS:
Peso molecular:
84.01
Beilstein:
4153970
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
densidad
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Envase
1.93237.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93237.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable