Documentos
1.06329
Supelco
Hidrogenocarbonato de sodio
for analysis EMSURE® ACS,Reag.Ph Eur
Sinónimos:
Bicarbonato de sodio
About This Item
Fórmula lineal:
NaHCO3
Número de CAS:
Peso molecular:
84.01
Beilstein/REAXYS Number:
4153970
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
205-633-8
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% (acidimetric)
99.7-100.3% dry basis (acidimetric)
form
powder
potency
4220 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.0065% Iodine reducing matter (as I)
≤0.015% Insoluble matter
loss
≤0.2% loss on drying, Silica gel
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
solubility
96 g/L
density
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.015%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
cation traces
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Analysis Note
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Identidad: pasa la prueba
Valoración (acidimétrica; calculado como sustancia seca): 99,7 - 100,3 %
Valoración (acidimétrica): 99,0 - 101,0 %
Materia insoluble: ≤ 0,015 %
Valor de pH (5 %; agua): ≤ 8,6
Cloruros (Cl): ≤ 0,002 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,001 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,015 %
Fosfatos y silicatos (como SiO₂): ≤ 0,005 %
Compuestos de azufre (como SO₄): ≤ 0,003 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,0005 %
Amonio(NH₄): ≤ 0,0005 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsénico): ≤ 0,0002 %
Ca (Calcio): ≤ 0,01 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
K (Potasio): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,005 %
Pb (Plomo): ≤ 0,0005 %
Materia reductora de yodo (como I): ≤ 0,0065 %
Pérdida por desecación (gel de sílice): ≤ 0,20 %
Se ajusta a ACS, React. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c