Documentos clave
1.93224
Supelco
Fosfato de sodio monobasic monohydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Dihidrógenofosfato de sodio monohydrate, Fosfato de monosodio
About This Item
Fórmula lineal:
NaH2PO4 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
137.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
ACS reagent
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Envase
1.93224.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93224.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable