Documentos clave
1.93214
Supelco
tri-Sodium phosphate dodecaydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate, TSP, Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate, Trisodium phosphate dodecahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Na3PO4 · 12H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
380.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado:
ACS reagent
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
densidad
1.62 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
Clave InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Envase
1.93214.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93214.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93214.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable