Documentos clave
189513
Sigma-Aldrich
Autotaxin Inhibitor IV, HA155
The Autotaxin Inhibitor IV, HA155 controls the biological activity of Autotaxin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
Autotaxin Inhibitor IV, HA155, Atx Inhibitor IV, HA155, ( Z)-4-((4-((3-(4-Fluorobenzyl)-2,4-dioxo-1,3-thiazolan-5-yliden)-methyl)phenoxy)methyl)benzeneboronic acid, Atx Inhibitor IV, HA155, (Z)-4-((4-((3-(4-Fluorobenzyl)-2,4-dioxo-1,3-thiazolan-5-yliden)-methyl)phenoxy)methyl)benzeneboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H19BFNO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
463.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.28
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(/C(S1)=C/C2=CC=C(OCC3=CC=C(B(O)O)C=C3)C=C2)N(CC4=CC=C(F)C=C4)C1=O
Clave InChI
BRWUZCBSWABPMR-XKZIYDEJSA-N
Descripción general
A ~5-fold more potent (IC50 = 5.7 nM) para-isomer boronate analog of Autotaxin Inhibitor II, HA130 (Cat. No. 189511) that efficiently blocks thrombin-stimulated lysophosphatidic acid secretion in platelets and in mammalian cells.
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Fulkerson, Z., et al. 2011. J. Biol. Chem.286, 34654.
Hausmann, J., et al. 2011. Nat. Struct. Mol. Biol.18, 198.
Albers, H.M.H.G., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 4619.
Albers, H.M.H.G., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 4958.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable