189490
3-MA
≥95% (HPLC), powder, autophagy inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Autophagy Inhibitor, 3-MA, 3-Methyladenine
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Autophagy Inhibitor, 3-MA, Autophagy Inhibitor, 3-MA, CAS 5142-23-4, is a cell-permeable autophagic sequestration blocker. Acts as an inhibitor of III PI3-Kinase.
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to faint yellow
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
water: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1(C2=NC=NC2=C(N=C1)N)C
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3
Clave InChI
FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Hirosako, K., et al. 2004. Biochem. Biophys. Res. Commun.316, 845.
Beugnet, A., et al. 2003. Biochem. J.372, 555.
Eskelinen, E.L., et al. 2002. Traffic3, 878.
Petiot, A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 992.
Seglen, P.O. and Gordon, P.B., 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA79, 1889.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable