182705
AhR Antagonist
The AhR Antagonist, also referenced under CAS 301326-22-7, controls the biological activity of AhR.
Sinónimos:
AhR Antagonist, 2-Methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid-(2-methyl-4- o-tolyl-azophenyl)-amide, CH-223191, 2-Methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid-(2-methyl-4-o-tolyl-azophenyl)-amide, CH-223191
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange-brown
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]1(nccc1C(=O)Nc2c(cc(cc2)\N=N\c3c(cccc3)C)C)C
InChI
1S/C19H19N5O/c1-13-6-4-5-7-17(13)23-22-15-8-9-16(14(2)12-15)21-19(25)18-10-11-20-24(18)3/h4-12H,1-3H3,(H,21,25)/b23-22+
Clave InChI
LKTNEXPODAWWFM-GHVJWSGMSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
AhR (aryl hydrocarbon receptor)
Envase
Advertencia
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable