SML1489
FICZ
≥95% (HPLC), lyophilized powder, AhR agonist
Sinónimos:
5,11-Dihydro-indolo[3,2-b]carbazole-6-carboxaldehyde, 6-Formylindolo[3,2-b]carbazole
Productos recomendados
Nombre del producto
FICZ, ≥95% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized powder
color
yellow
solubilidad
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(c5c1cccc5)cc3[nH]c4c(c3c2C=O)cccc4
InChI
1S/C19H12N2O/c22-10-14-18-12-6-2-4-8-16(12)20-17(18)9-13-11-5-1-3-7-15(11)21-19(13)14/h1-10,20-21H
Clave InChI
ZUDXFBWDXVNRKF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)