16-210
Anticuerpo anti- ZAP-70, clon 2F3.2, conjugado con FITC
clone 2F3.2, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
70 kDa zeta-associated protein, Syk-related tyrosine kinase, zeta-chain (TCR) associated protein kinase (70 kD), zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase, 70kD
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2F3.2, monoclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Categorías relacionadas
General description
Descripción del producto: IgG2a de ratón purificada en proteína G, nº de referencia 05-253, conjugada con isotiocianato de fluoresceína (FITC)
Inmunógeno: proteína de fusión GST que contiene los 2 dominios SH2 en tándem de la ZAP-70 humana que corresponde a los aminoácidos 1 a 254.
Specificity
Immunogen
Application
Comunicación molecular
5-20 µg/ml de un lote anterior detectaron la ZAP 70 en células Jurkat fijadas con formaldehído y permeabilizadas con saponina.
Comunicación inmunológica
Quality
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:500 de este lote permitió detectar la ZAP 70 en 10 μg de lisados Jurkat.
Target description
Physical form
IgG2a de ratón purificada en proteína G, nº de ref. 05-253, conjugada con isotiocianato de fluoresceína (FITC). Nota: Este producto está indicado solo para investigación. No se fabrica para uso diagnóstico ni terapéutico en seres humanos ni animales.
Storage and Stability
Analysis Note
Western Blot: Lisado de células Jurkat.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c