1.46719
Rambach Agar
Ready-to-Use Chromogenic Culture Medium for the Isolation of Salmonella sp. in 90mm plates
Sinónimos:
Chromogenic Salmonella Agar, Salmonella Isolation Agar acc RAMBACH
About This Item
Productos recomendados
Agency
ISO 6579
Nivel de calidad
Formulario
(Solid in plate)
caducidad
4 mo.
Características
ready-to-use
envase
pkg of (90 mm plate (20 or 100 plates per pack))
pH
7.3 ( in H2O)
aplicaciones
food and beverages
industrial qc
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Salmonella spp.
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
bacteria, such as Proteus, Pseudomonas, Shigella, S. typhi and S. parathyphi A grow as colourless-yellow colonies.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Artículos
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Protocolos
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.