Documentos clave
1.25060
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
MiniChrom Fractogel® SE Hicap (M), volume 1 mL, prepacked column
Sinónimos:
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 1 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
prepacked column
Columna: D.I. × L
8 mm × 20 mm
volumen
1 mL
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
8 x 20mm
Nota de análisis
Appearance: passes test
Información legal
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany