Merck
1.20087
Millipore
Eshmuno® HCX Resin
Eshmuno® HCX
Sinónimos:
Eshmuno® HCX
About This Item
Código UNSPSC:
47101511
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
ligand
carboxymethyl
phenyl
sulfonate group
Nivel de calidad
esterilidad
sterile (Caustic Stable)
Línea del producto
Eshmuno®
Formulario
resin
analitos específicos
MAbs
Parámetros
1000 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
grupo activo de la matriz
polymer, polyvinyl ether
capacidad
50 mg binding capacity (pIgG/ml of resin)
temperatura de transición
flash point 35 °C (calculated)
aplicaciones
recombinant protein
vaccine development
técnica de separación
mixed mode
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
The mixed-mode cation exchanger Eshmuno® HCX media was specifically designed to capture recombinant proteins at higher salt concentrations directly in typical ion exchange and flow-through applications
Características y beneficios
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
Envase
  • 1.20087.0100: Eshmuno® HCX Resin 100ml
  • 1.20087.0010: Eshmuno® HCX Resin 10ml
  • 1.20087.0500: Eshmuno® HCX Resin 500ml
  • 1.20087.5000: Eshmuno® HCX Resin 5L
Plastic bottle
Nota de análisis
Appearance: Milky cream coloured turbid suspension, free from coarse mechanical impurities.
Microscopic evaluation: Spherical particles, no agglomerates, no fines.
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Ionic capacity: 170 - 300 µeq/ml
Performance test (chymotrypsinogen): 75 - 95 mS/cm
Performance test (cytochrom C): 55 - 74 mS/cm
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (50-120 µm): ≥ 80 %
Particle size (d50): 75 - 95 µm
Cerium: ≤ 30 µg/g
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
TAMC (total aerobic microbial count): ≤ 100 CFU/ml
TYMC (total yeast and mould count): ≤ 100 CFU/ml
Información legal
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.