Spend $ 530.000 — Save 5%; Spend $ 907.000 — Save 10%; Spend $ 1.500.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 506,00 |
500 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 2.180,00 |
Acerca de este artículo
US$ 506,00
Ahorre hasta 22%
Quality Segment
form
aqueous ethanol suspension
matrix active group
, —CH2-SO3-
particle size
45-165 μm (wet)
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
capacity
180-250 μeq/mL, gel
storage temp.
2-8°C
Application
Physical form
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Fast Flow, aqueous ethanol suspension, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da | description - | description Fast Flow | description preswollen, 24-44 μm (wet), average exclusion limit ~4,000,000 Da |
| matrix active group , —CH2-SO3- | matrix active group - | matrix active group - | matrix active group , —CH2N+(CH3)3 |
| particle size 45-165 μm (wet) | particle size - | particle size 45-165 μm (wet bead) | particle size 24-44 μm (wet) |
| pore size ~4,000,000 Da exclusion limit | pore size - | pore size 4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.) | pore size ~4,000,000 Da average exclusion limit |
| form aqueous ethanol suspension | form - | form suspension | form preswollen |
| capacity 180-250 μeq/mL, gel | capacity 2.0-2.6 meq/g | capacity 90-130 μeq/mL(gel basis) | capacity 150-200 μeq/mL, gel |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
100.4 - 109.4 °F
Punto de inflamación (°C)
38 - 43 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?