1.19682
Sílice
PharmPrep® P Si100, 20µm. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Sinónimos:
Dióxido de silicio
About This Item
Productos recomendados
Materiales
spherical silica gel
Nivel de calidad
potencia
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Parámetros
≤25 bar max. pressure
tamaño de poro
10 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
densidad aparente
200‑800 kg/m3
aplicaciones
plasma purification
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
theoretical number of plates (2-Nitrotoluene): ≥ 7000 1 / m
Pressure: ≤ 10 bar
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Particle Size (d10): 10.0 - 15.0 µm
Particle Size (d50): 16.0 - 23.0 µm
Particle Size (d90): 25.0 - 40.0 µm
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable