Merck
1.13126
SAFC
Dióxido de silicio
colloidal, highly dispersed, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF, E 551
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sílice, Dióxido de silicio
About This Item
Fórmula lineal:
SiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352309
E Number:
E551
EC Index Number:
231-545-4
agency
JP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El dióxido de silicio es un ingrediente muy utilizado en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas. Entre sus aplicaciones se cuentan el uso como aumentador de la viscosidad y estabilizador de la emulsión en formulaciones líquidas, así como el uso como regulador de flujo o fluidificante para mejorar las propiedades de flujo de los polvos secos en la fabricación de comprimidos y cápsulas.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c