119135
Adenosine A1 Receptor Agonist I, CPA
Sinónimos:
Adenosine A1 Receptor Agonist I, CPA
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
0.8 nM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
1 M HCl: 100 mM
DMSO: 100 mM
ethanol: 25 mM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]2(c3ncnc(c3nc2)NC4CCCC4)C1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C15H21N5O4/c21-5-9-11(22)12(23)15(24-9)20-7-18-10-13(16-6-17-14(10)20)19-8-3-1-2-4-8/h6-9,11-12,15,21-23H,1-5H2,(H,16,17,19)/t9-,11-,12-,15?/m1/s1
Clave InChI
SQMWSBKSHWARHU-FJFSNTMWSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
A1
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Burgdorf, C. et al. 2005. J Cardiovasc Pharmacol.45, 1.
Klotz, K. N., et al. 2000. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 362, 382.
Mironov, S., et al. 1990. J Neurophysiol.81, 1.
Monopoli, A., et al. 1994. Arzneimittelforschung.44, 1305.
Concas, A., et al. 1993. J Pharmacol Exp Ther.267, 844.
Lohse, M. J., et al. 1988. Nauryn Schmiedebergs Arch Pharmacol.337, 687.
Coffin, V. L., et al. 1987. J Pharmacol Exp Ther.241, 76.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable