119125
Adenosine 5′-Triphosphate, Disodium, Trihydrate, Low Metals Grade
Low metals grade. Specially processed to reduce levels of contaminating metals. Suitable for enzyme kinetic studies.
Sinónimos:
Adenosine 5′-Triphosphate, Disodium, Trihydrate, Low Metals Grade, ATP, 2Na
descripción
Merck USA index - 14, 155
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
impurezas
≤0.1% inorganic phosphorus
color
white
solubilidad
water: 10 mg/mL
trazas de catión
Al3+: ≤20 ppm
Ca: ≤5 ppm
Fe2+: ≤10 ppm
Mg2+: ≤5 ppm
Zn2+: ≤5 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)O)O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
Clave InChI
TTWYZDPBDWHJOR-IDIVVRGQSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2