Documentos clave
1.18323
Supelco
Silicate (Silicic Acid) Test Refill pack
for use with MQUANT®
Sinónimos:
Silicate Visual Test Kit Refills
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
refill
Nivel de calidad
analitos específicos
silicate
compatibilidad
for use with MQUANT®
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kits 1.14792 and 1.14410 for the colorimetric evaluation of silicate. When the reagents of the MQuant® test are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of MQuant® test kits, making it a particularly economical and ecological system.
Method
In sulfuric solution silicate ions react with molybdate ions to form a yellow heteropoly acid. This is reduced to silicomolybdenum blue. The silicate concentration is measured semiquantitatively by visual colorimetric evaluation.
Información legal
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable