1.16971
Nitrate Test Strips, reflectometric
5-225 mg/L (NO₃⁻), REFLECTOQUANT®
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de nitratos, Tiras reactivas de nitratos para lector
About This Item
Productos recomendados
product name
Ensayo de nitratos, reflectometric, 5-225 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Level
specific analyte(s)
nitrate
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
measuring range
5-225 mg/L (NO3-)
compatibility
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Linkage
Analysis Note
Valoración
- patrón 1:
22 – 28 mg/l
- patrón 2: 90 – 110 mg/l
- patrón 3: 180 – 220 mg/l
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Los clientes también vieron
Artículos
Método gradual que describe la determinación reflectométrica de los niveles de nitratos en varias verduras tras reducción a nitritos y la detección con el reactivo Griess utilizando el sistema y las tiras reactivas Reflectoquant®.
Reflectometric nitrate determination in vegetables using Griess reagent and Reflectoquant® system.
Método que describe paso a paso la determinación reflectométrica de los nitratos en las aguas residuales después de su reducción a nitritos y su detección con el reactivo Griess utilizando el sistema y las tiras reactivas Reflectoquant®.
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.