1.09461
Disolución tampón
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C) Certipur®
Sinónimos:
Disolución tampón pH 9,00 (20°C) (ácido bórico/cloruro de potasio/hidróxido de sodio)
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
9.0 (20 °C in H2O)
density
1.0 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
Categorías relacionadas
General description
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los certificados de acreditación vigentes.
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, entre ellos la incertidumbre y la fecha de caducidad.
application
Features and Benefits
- Medida y cualificada en un laboratorio acreditado por la ISO/IEC 17025 y la ISO 17034
- Compatible con los patrones de referencia secundarios del NIST y el patrón de referencia primario certificado por PTB
- Solución lista para usar
- Disponible en una botella de plástico precintada y en un envase Titripac® sostenible para una generación de residuos reducida
- Acompañada de un certificado de análisis (CoA) detallado y específico de lote para una auditoría eficaz
- La etiqueta del producto sigue la Guía ISO 31 y contiene información sobre el número de pedido, la descripción del artículo, el número de lote, los datos de seguridad y la fecha de caducidad
- Material de embalaje sometido a estudios de estabilidad completos según la Guía ISO 35
Legal Information
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c