Documentos clave
1.10897
Sigma-Aldrich
N,N′-Methylenediacrylamide
for electrophoresis
Sinónimos:
N,N′-Methylenediacrylamide, BIS, Bisacrylamide solution
About This Item
Fórmula lineal:
(CH2CHCONH)2CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105305
Número índice de la CE:
203-750-9
NACRES:
NC.01
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (saponification, acidimetric)
Formulario
crystalline powder
potencia
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnicas
electrophoresis: suitable
pH
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (decomposition)
densidad
1.235 g/cm3 at 30 °C
densidad aparente
200 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CNC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
Clave InChI
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Appearance (colour): white
Appearance (description): crystalline powder
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (290 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.200
pH-value (2.5 %, water): ≥ 5.0
Assay (by acidimetry following saponification): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.02 %
Water: ≤ 0.5 %
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Peripheral nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1