Documentos clave
1.10275
Millipore
Agar VRBD (bilis rojo violeta con dextrosa) GranuCult®
acc. EP, USP, JP and ISO 21528, For the detection and enumeration of Enterobacteriaceae
Sinónimos:
Agar VRBG Agar rojo violeta bilis glucosa. Agar dextrosa biliado-rojo neutro-cristal violeta, agar VRBD (agar biliado-rojo neutro-cristal violeta) según MOSSEL
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
APHA
EP
ISO 21528
JP
USP
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
GranuCult® prime
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
7.3 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidad
39.5 g/L
densidad aparente
720 kg/m3
aplicaciones
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
enterobacteriaceae
Descripción general
El agar bilis rojo violeta con dextrosa es un medio selectivo granulado recomendado para la detección y el recuento de Enterobacteriaceae, en especial las bacterias gramnegativas tolerantes a la bilis, en productos y preparaciones farmacéuticas no estériles. Los gránulos aseguran una disolución rápida y uniforme en el agua y evitan la aglutinación del medio, así como la inhalación del polvo atmosférico. La digestión pancreática de gelatina y el extracto de levadura proporcionan compuestos nitrogenados y otros nutrientes esenciales para el metabolismo bacteriano. Este medio es selectivo debido a la presencia de inhibidores, sales biliares y cristal violeta. El cristal violeta inhibe los organismos grampositivos. El indicador rojo neutro ayuda a detectar la fermentación de dextrosa. Las cepas fermentadoras de dextrosa producen colonias rojas con halos de color rosa-rojo en presencia de rojo neutro. El cloruro sódico mantiene el equilibrio osmótico en el medio.
Aplicación
El agar bilis rojo violeta con dextrosa se recomienda para la detección y el recuento de Enterobacteriaceae en los productos farmacéuticos.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Protocolos
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.