1.10141
Salmosyst Selective Supplement
for Salmonella spp., pack of 250 tablets, for use with Salmosyst Broth Base
Sinónimos:
Salmonella selective supplement
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
composición
Brilliant green, 0.0007 g (per tablet)
Calcium carbonate, 0.1 g (per tablet)
Ox bile, 0.08 g (per tablet)
Potassium tetrathionate, 0.2 g (per tablet)
envase
pack of 250 tablets
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
compatibilidad
for use with Salmosyst Broth Base
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
Salmonella spp.
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Growth test:
passes test
: conforms
Información legal
Producto relacionado
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3