Documentos clave
1.09905
Supelco
Bromide bromate solution
c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Bromide bromate solution, for 1000 ml, c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Redox Reactions
concentración
0.05 M
técnicas
titration: suitable
pH
12.8 (20 °C in H2O)
densidad
1.11 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Información legal
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hallo, ich suche ein Kaliumbromid-Kaliumbromat-Reagenz zur Quecksilberbestimmung mittels AAS gemäß EN ISO 12846:2012. Ist Ihr Produkt 1.09905 dafür geeignet? Könnten Sie mir bitte die genaue Konz von Kaliumbromid und Kaliumbromat in der Lösung mitteilen?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is a titrant and is not suitable for use in mercury vapor AAS. The reagent solution for this protocol should be prepared from low mercury potassium bromide and potassium bromate materials. Please see the links below to review components that are more suitable for this application:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/104912
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/104905