Documentos clave
1.04912
Supelco
Potassium bromate
for analysis (max 0,000001% Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Potassium bromate, Bromic Acid, Potassium Salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BrKO3
Número de CAS:
Peso molecular:
167.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-829-8
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.8% dry basis (iodometric)
Formulario
crystalline powder
potencia
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pérdida
≤ 0.1% loss on drying, 105 °C
pH
5-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
409-413 °C
densidad
3.13 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1400 kg/m3
trazas de anión
bromide (Br-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.000001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0004%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].[Br](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 99.8 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.0 - 9.0
Bromide (Br): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0004 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.1 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.