Documentos clave
1.09646
Supelco
Benceno
Sinónimos:
Benzol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6
Número de CAS:
Peso molecular:
78.11
Beilstein/REAXYS Number:
969212
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
vapor density
2.77 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
1043 °F
expl. lim.
8 %
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_c
-11 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2