1.09468
Comprimidos tampón pH 7,2
for preparing buffer solution acc. to WEISE for staining of blood smears
Quality Level
form
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7.2 (20 °C in H2O)
bulk density
1000 kg/m3
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
General description
Los comprimidos amortiguadores de pH 7,2 para preparar una disolución tampón según Weise para la tinción de frotis sanguíneos, se utilizan para preparar disoluciones tampón según Weise y las disoluciones de tinción con pH estabilizado. Las disoluciones amortiguadoras de fosfato se utilizan en hematología para la dilución de las disoluciones colorantes y para las etapas de enjuague durante el proceso de tinción. Los comprimidos amortiguadores según Weise producirán una disolución tamponada (pH 6,4/ pH 6,8/ pH 7,2) que estabiliza el resultado de la tinción y brinda resultados de tinción reproducibles. La disolución tampón según Weise a pH 6,4 produce eritrocitos teñidos de color naranja brillante y células con núcleos teñidas diferenciadas, por lo que los eritrocitos se tiñen de naranja cuando se utiliza pH 6,8. La disolución tampón según Weise a pH 7,2 produce eritrocitos teñidos de color grisáceo y células teñidas de rojo-violeta intenso con núcleos.
100 comprimidos son suficientes para una disolución tampón de 100 l; cada disolución producida puede ser estable hasta 4 semanas. Los comprimidos tampón según Weise son productos para DIV y CE registrados. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
100 comprimidos son suficientes para una disolución tampón de 100 l; cada disolución producida puede ser estable hasta 4 semanas. Los comprimidos tampón según Weise son productos para DIV y CE registrados. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Analysis Note
Valor de pH (1 comprimido de 1 l de agua): 7,15 - 7,25
Resistencia a la compresión: ≥ 50 N
Tiempo de desintegración: ≤ 20 min
Idoneidad para tinción de frotis sanguíneos: conforme
Resistencia a la compresión: ≥ 50 N
Tiempo de desintegración: ≤ 20 min
Idoneidad para tinción de frotis sanguíneos: conforme
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c