Documentos
1.09328
Millipore
Base estándar para cabezal de muestreo
stainless steel, for use with MAS-100®
About This Item
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NA.74
material
stainless steel
agency
non-compendial
feature
installed
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
no temp limit
General description
La base MAS-100 ISO NT® para cabezal de muestreo es un accesorio añadido diseñado para ser utilizado específicamente con MAS-100 ISO NT® y MAS-100 ISO MH®. Es compatible con las tapas perforadas de acero inoxidable. La familia MAS 100 Iso se ha desarrollado en especial para la supervisión y la medición de la contaminación microbiológica en ubicaciones de muestreo fijas de las salas limpias, los RABS y los aisladores. La base para el cabezal de muestreo está confeccionada en acero inoxidable con abrazaderas Tri-clamp y puede esterilizarse mediante descontaminación gaseosa. Las abrazaderas accionadas por muelle de las placas de Petri son ajustables para montaje horizontal y vertical. Se utiliza una abrazadera tri-clamp de 21,7 mm de diámetro interno y 50,5 mm de diámetro externo para conectar el tubo con la base del cabezal de muestra y el instrumento. La junta de silicona se utiliza para precintar las conexiones de la abrazadera Tri en los instrumentos de la familia de productos MAS-100 Iso.
Application
La base MAS-100 ISO NT® para cabezal de muestreo, de acero inoxidable con abrazadera Tri-Clamp y junta se utiliza para el control microbiológico del aire ambiente con muestreadores microbiológicos del aire de la familia MAS-100 Iso en aisladores, RABS y las salas limpias de alto grado. Los dispositivos de muestreo microbiológico del aire son muy utilizados en aplicaciones farmacéuticas.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG