Documentos
1.05174
Sigma-Aldrich
Hematoxilina en disolución modificada según Gill III
for microscopy
About This Item
UNSPSC Code:
41116124
NACRES:
NA.41
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
2.5 (20 °C in H2O)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
La disolución de hematoxilina modificada de acuerdo con Gill III para microscopia, se utiliza para el diagnóstico celular en medicina humana y sirve para la investigación histológica y clínico-citológica de material de muestra de origen humano. Se trata de una disolución de tinción lista para usar que, cuando se utiliza junto con otros productos de diagnóstico in vitro de nuestra cartera, hace evaluables las estructuras diana con fines de diagnóstico en materiales de muestra histológicos y clinicocitológicos, como cortes histológicos de, por ejemplo, riñón, tejido muscular, corazón o pulmón. En la tinción de hematoxilina-eosina (H&E), la técnica de tinción histológica más ampliamente utilizada, la tinción nuclear se consigue utilizando disoluciones colorantes listas para usar, como la disolución hemalum de Mayer o la disolución de hematoxilina modificada según Gill III. Estas disoluciones no tienen que ser filtradas antes de su uso y el colorante se oxida de una manera controlada, lo que proporciona unos resultados robustos y permite una diferenciación brillante de las estructuras teñidas. Puede realizarse la contratinción de proteínas, colágeno, queratina y sustancias intercelulares con disolución acuosa o alcohólica de Eosina Y al 0,5 %.
Basta una botella de 500 ml para 1 500 a 2 500 tinciones. Está registrado como un producto para DIV y CE. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Analysis Note
Idoneidad para microscopia: pasa la prueba
Núcleos: de azul oscuro a violeta oscuro
Citoplasma: de rosa a rojo
Sustancias intercelulares: de rosas a rojas
Eritrocitos: de amarillos a naranjas
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Conocer la criticidad de la tinción de los tejidos biológicos para investigación y anatomía patológica utilizando colorantes y tintes convencionales y especiales.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.