1.09032
IC multi-element standard V
F⁻ = 10 mg/l, Br⁻ = 10 mg/l, NO₃⁻ = 50 mg/l, PO₄³⁻ = 50 mg/l, Cl ⁻ = 100 mg/l, SO₄²⁻ = 200 mg/l in H₂O Certipur®
Sinónimos:
Ion chromatography multi-element reference standard V
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
Nivel de calidad
técnicas
ion chromatography: suitable
pH
5.6 (20 °C in H2O)
densidad
1.00 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Ligadura / enlace
Visit the IC Portal to learn more
Información legal
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable