Documentos clave
1.07660
Millipore
Lactose monohydrate
for biochemistry
Sinónimos:
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O11 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
342.30 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número índice de la CE:
200-559-2
NACRES:
NA.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
390 °C
potencia
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
202 °C
solubilidad
161 g/L
densidad aparente
500 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
Clave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Aplicación
  • Insights into the potential of rheological measurements in development of dry powder inhalation formulations.: Explores the role of lactose monohydrate in the rheological properties of dry powder formulations, emphasizing its significance in developing more efficient and effective inhalable drugs (Almansour et al., 2022 Feb). Link to the article.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable