1.07381
Lead(II) carbonate
for analysis EMSURE® ACS
Sinónimos:
Lead(II) carbonate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (complexometric)
Formulario
solid
impurezas
≤0.02% Substances insoluble in dilute acetic acid
pH
5.8 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
315 °C (decomposition)
densidad
6.6 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1300 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
trazas de catión
Ca: ≤0.01%
Cd: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
N: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.003%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Pb+2].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.Pb/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.02 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Nitrite and Nitrate (as NO₃): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.02 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Zn (Zinc): ≤ 0.003 %
corresponds to ACS
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3