1.07212
Peptona de harina de soja
papain-digested, suitable for microbiology
Sinónimos:
Peptona de harina de soja, Materiales base Fermtech® para biotecnología, peptona de soja (papaínica), peptona de harina de soja
About This Item
Productos recomendados
biological source
soybean
Quality Level
assay
9.3-10.7% amino-nitrogen basis (purity)
form
medium granules
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
color
light yellow
pH
5.5-7.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubility
2200 g/L
bulk density
420 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
Categorías relacionadas
General description
Application
Features and Benefits
- Más seguros - La reducción significativa de la inhalación de sustancias tóxicas y alergénicas produce menos respuestas alérgicas. Menos contaminación de las herramientas de trabajo y el entorno
- Precisos - Sin separación de los componentes y sin aglutinación, incluso en condiciones húmedas o cálidas, garantiza un producto uniforme con una mayor precisión de rendimiento
- Rápidos - Disolución rápida y uniforme en agua
- Más fáciles - Manejo y pesaje más fáciles gracias a las mejores propiedades de flujo. Los medios no se adhieren al matraz o al recipiente
- Fiables: La distribución homogénea de los ingredientes garantiza una gran reproducibilidad aunque se utilicen solo pequeñas cantidades de medios.
Linkage
Analysis Note
Identidad: pasa la prueba
Nitrógeno total (N) (Kjeldahl): 9,3- 10,7 %
Nitrógeno amínico (como N): 1,8 - 3,2 %
Valor de pH (5 %; agua): 6,5- 7,5
Cenizas sulfatadas (800 °C): ≤ 15,0 %
Pérdida por desecación (105°C): ≤ 6,0 %
Idoneidad para microbiología: pasa la prueba
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c