87972
Soy Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥8% Total N, ≥2% Amino
Sinónimos:
Peptone from soybean
Productos recomendados
Nombre del producto
Peptone from soybean, enzymatic digest, for biotechnological purposes, Growth stimulant for fastidious microorganisms
origen biológico
soybean
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
total nitrogen (N), ≥8%
condiciones de almacenamiento
protect from light
residuo de ign.
≤22%
pérdida
≤6.0% loss on drying
pH
6.4-7.8
solubilidad
H2O: 2%, clear, brownish-yellow
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-30°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.