Documentos clave
1.07052
Supelco
Hexane, mixture of isomers
EMPARTA® ACS reagent
Sinónimos:
Hexanes
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14
Número de CAS:
Peso molecular:
86.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Hexanes, for analysis EMPARTA® ACS
grado
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
temp. de almacenamiento
20-25°C
cadena SMILES
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C