Documentos clave
1.07027
Millipore
Sílice
for High Performance Flash Chromatography
Sinónimos:
Dióxido de silicio
About This Item
Fórmula lineal:
SiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número índice de la CE:
231-545-4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
densidad aparente
200‑1430 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 9.0 %
particle size (Malvern) (d10): 20 - 25 µm
particle size (Malvern) (d50): 35 - 45 µm
particle size (Malvern) (d90): 60.0 - 70.0 µm
Información legal
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable