Documentos clave
1.10832
Millipore
Geduran® Si 60
for column chromatography (0.063-0.200 mm)
Sinónimos:
Sílice, Dióxido de silicio
About This Item
Fórmula lineal:
SiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
MDL number:
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
bulk density
200‑800 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Valor de pH (suspensión al 10 % ): 6,5 - 7,5
Fe (Hierro): ≤ 0,02 %
Pérdida por desecación (150 °C): ≤ 7,0 %
Tamaño de partícula: 90 % entre 0,063 y 0,200 mm
Legal Information
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c