1.06049
Diclorometano
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
DCM, Cloruro de metileno, dicloruro de metileno, Cloruro de metileno
About This Item
Productos recomendados
agency
BP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
expl. lim.
22 %
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
solubility
20 g/L
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Legal Information
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.