Key Documents
1.05635
Supelco
Placas para HPTLC, Gel de sílice 60 F₂₅₄ Placas multiformato pre-ranuradas de 5 x 5 cm.
glass support, plate L × W 10 cm × 10 cm
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
feature
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
Estas placas de vidrio pre-ranuradas se pliegan en formatos más pequeños con un solo clic de los dedos.
ex placas de vidrio de 10 x 10 cm
Linkage
Sustituye a: 5635-5; 5635
Analysis Note
Superficie específica (según BET; medición 5-Pt.): 480 - 540 m²/g
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 5 - 7 µm
Grosor de capa: 150 - 200 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 35 µm
Pruebas cromatográficas:
A) Prueba de color
valores de hRf
- azul vif organol, prueba de color, lipófilo:
17 - 22
- Ceres negro G, prueba de color, lipófilo: 38 - 43
- Ceres violeta brn, prueba de color, lipófilo: 58 - 64
número de separación
- prueba de color, lipófilo:
≥ 10,0
B) Prueba de esteroides
valores del hRf
- hidrocortisona, prueba de esteroides:
23 - 29
- Reichstein S, prueba de esteroides: 36- 45
- metiltestosterona, prueba de esteroides: 43 - 52
número de separación
- prueba de esteroides:
≥ 10,5
Valor típico determinado en una placa condicionada
Eluente A) Tolueno (humedad rel. 45 %)
Eluente B) Etilacetato/Tolueno (95+5 v/v; humedad rel. 20 % )