1.05628
Placas de HPTLC, gel de sílice 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Sinónimos:
Placas de sílice de alto rendimiento para TLC
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 25 plates
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
capa grosor
200 μm
placa L × An
10 cm × 10 cm
tamaño de partícula
5-6 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Aplicación
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Volumen de poro (N₂-isoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (difracción láser, distribución de tamaño): 5 - 7 µm
Grosor de capa: 150 - 200 µm
Desviación del grosor de capa por placa: ≤ 35 µm
Pruebas cromatográficas:
A) Prueba de color
valores de hRf
- azul vif organol, prueba de color, lipófilo:
17 - 22
- Ceres negro G, prueba de color, lipófilo: 38 - 43
- Ceres violeta brn, prueba de color, lipófilo: 58 - 64
número de separación
- prueba de color, lipófilo:
≥ 10,0
B) Prueba de esteroides
valores de hRf
- hidrocortisona, prueba de esteroides:
23 - 29
- Reichstein S, prueba de esteroides: 36- 45
- metiltestosterona, prueba de esteroides: 43 - 52
número de separación
- prueba de esteroides:
≥ 10,5
Valor típico determinado en una placa condicionada
Eluente A) Tolueno (humedad rel. 45 %)
Eluente B) Etilacetato/Tolueno (95+5 v/v; humedad rel. 20 % )
Producto relacionado
Los clientes también vieron
Protocolos
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.