Documentos clave
1.05341
Supelco
Devarda′s alloy
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Devarda′s alloy
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Formulario
powder
bp
906 °C/1013 hPa
mp
490-560 °C
densidad
5.79 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
2080 kg/m3
trazas de catión
N: ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Zn].[Cu].[Al]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
Clave InChI
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Devarda′s alloy is an alloy of aluminium (44% – 46%), copper (49% – 51%), and zinc (4% – 6%). It is used as a reducing agent for the analysis of nitrite and nitrates. Devarda′s alloy EMSURE® grade product) is optimized for regulated analyses and highly demanding lab applications. This reagent is ideal for demanding analytical procedures that need low detection limits and maximum sensitivity.
Características y beneficios
  • Streamlined lab work    
  • Time and cost savings     
  • Superior comparability of results      
  • Certainty during product use      
  • Accuracy regarding impurities      
  • Confidence in analysis and production
Ligadura / enlace
Replaces: DX0125-2; DX0125
Nota de análisis
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable