Merck
483907
Sigma-Aldrich
Devarda′s alloy
powder, −100 mesh
Sinónimos:
Aluminum alloy, Cu,Al,Zn, Devarda′s Metal, Devarda′s alloy, Zinc alloy, Cu,Al,Zn
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 136,00
US$ 136,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 136,00
About This Item
Fórmula lineal:
AlCuZn
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101711
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 136,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
composición
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
tamaño de partícula
−100 mesh
mp
550 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
Clave InChI
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Microstructural Transformation and Hydrogen Generation Performance of Magnesium Scrap Ball Milled with Devarda′s Alloy: This research explores how ball milling magnesium scrap with Devarda′s alloy affects its microstructural transformation and enhances hydrogen generation performance, indicating potential improvements in recycling processes (OA Buryakovskaya, MS Vlaskin, Materials, 2022).
Pictogramas
FlameEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)