Documentos clave
1.05287
Millipore
Agar de xilosa, lisina, desoxicolato GranuCult®
acc. ISO 6579, ISO 19250, and APHA, suitable for microbiology
Sinónimos:
Agar XLD
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
agency
APHA
ISO 19250
ISO 6579
Quality Level
sterility
non-sterile
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (25 °C, 55 g/L in H2O)
solubility
55 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
Storage temp.
15-25°C
suitability
Salmonella spp.
General description
El agar de xilosa, lisina, desoxicolato GranuCult® está diseñado para el aislamiento y la diferenciación de enterobacteriáceas patógenas, en especial de los géneros Shigella y Salmonella . La degradación de la xilosa, la lactosa y la sacarosa a ácido hace que el rojo fenol vire de color a amarillo. La producción de sulfuro de hidrógeno viene indicada por el tiosulfato y la sal de hierro (III), que reaccionan para formar un precipitado de sulfuro de hierro negro en las colonias. Las bacterias que decarboxilan la lisina a cadaverina pueden ser reconocidas por la aparición de una coloración púrpura alrededor de las colonias debido a un aumento del pH. Estas reacciones pueden ocurrir simultánea o sucesivamente, haciendo que el indicador de pH muestre varios tonos de color, o puede cambiar el color de amarillo a rojo en la incubación prolongada. El medio de cultivo es moderadamente selectivo, por lo que se suprime el crecimiento de microorganismos no deseados, mientras que las bacterias buscadas pueden agruparse provisionalmente leyendo el efecto neto de la disimilación de carbohidratos, la descarboxilación de la lisina y la formación de sulfuro de hidrógeno que da lugar a colonias negras. El agar es el agente solidificante.
Application
El agar de xilosa, lisina, desoxicolato GranuCult® es adecuado para el aislamiento y la diferenciación de enterobacteriáceas patógenas, en especial de los géneros Shigella y Salmonella de los alimentos humanos y los piensos para animales, el agua y otros materiales.
Analysis Note
Aspecto (transparencia): de transparente a ligeramente opalescente
Aspecto (color): rojo
Valor de pH (25 °C): 7,2 - 7,6
Prueba de promoción del crecimiento según la versión actual de la DIN EN ISO 11133.
Inóculo en medio de referencia (Staphylococcus typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):
Inóculo en medio de referencia (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)):
Recuento de colonias (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):
Recuento de colonias (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)):
Recuperación en medio problema (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 50 %
Recuperación en medio problema (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): ≥ 50 %
Crecimiento (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Crecimiento o inhibición parcial
Crecimiento (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Crecimiento o inhibición parcial
Crecimiento (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): inhibición total
Crecimiento (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): inhibición total
Colonias (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): Colonias con centro negro
Colonias (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)): Colonias con centro negro
Colonias (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): Colonias amarillas
Colonias (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): Colonias amarillas
Incubación: 24 ± 3 horas a 37 ± 1 °C
Una tasa de recuperación del 50 % es equivalente a un valor de productividad de 0,5.
El recuento de colonias indicado se obtiene de la suma de una determinación triple.
Medios de referencia: Agar de triptona de soja
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
B Tenderis et al.
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium
Artículos
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Dehydrated culture media for cultivating Shigella come in granules that dissolve in water. Granulation of the media ensures homogenous distribution, which avoids clumping even in warm and humid conditions. 
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.