Documentos clave
1.05067
Supelco
Potassium nitrite
cryst. for analysis EMSURE® ACS
Sinónimos:
Potassium nitrite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
KNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
85.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-832-4
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥97.0% (cerimetric)
Formulario
solid
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
7-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
407 °C
solubilidad
2810 g/L
densidad
1.92 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
980 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Ca: ≤0.003%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].N(=O)[O-]
InChI
1S/K.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
Clave InChI
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
  • Suitability evaluation of new endogenous biomarkers for the identification of nitrite-based urine adulteration in mass spectrometry methods.: This paper assesses novel biomarkers for spotting urine tampering using potassium nitrite, critical for maintaining integrity in analytical testing scenarios (Steuer et al., 2019).
  • 2-Nitro-6-monoacetylmorphine: potential marker for monitoring the presence of 6-monoacetylmorphine in urine adulterated with potassium nitrite.: Introduces a potential marker for detecting adulteration in urine tests, essential for chemists focused on drug testing accuracy (Luong et al., 2012).
Nota de análisis
Assay (cerimetric): ≥ 97.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 10.0
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable