1.04738
Invertin MERCK
humectant for confectionery E 1103
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Invertin MERCK™
Quality Level
form
liquid
pH
5.2-5.6 (20 °C in H2O)
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
General description
Ofrecemos una gama de materias primas fundamentales de gran calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los estrictos requisitos normativos. Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad resiste estrictos procedimientos de control de calidad.
Application
El humectante para productos de confitería Invertin MERCK E 1103 se utiliza como aditivo alimentario.
Legal Information
INVERTIN MERCK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3