SCT045
Colorante de células vivas BioTracker ATP-Red
Live cell imaging dye for cellular adenosine triphosphate (ATP) localized to mitochondria used to detect metabolic activity, cell proliferation and overall cell health.
Sinónimos:
Live cell imaging probe
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
El trifosfato de adenosina (ATP) es la principal fuente de energía para todos los procesos celulares. El ATP funciona también como molécula de señalización para regular el movimiento celular, la neurotransmisión y las funciones de los canales iónicos. El ATP está ubicado en las mitocondrias, donde ocurre la respiración celular. Los niveles de ATP pueden utilizarse para medir la proliferación celular y la dinámica del ciclo celular.
El colorante BioTracker ATP-Red es una sonda fluorescente roja de células vivas para el trifosfato de adenosina (ATP). La sonda se dirige específicamente al ATP mitocondrial de las células vivas. La sonda no muestra reactividad cruzada con muchos analitos, como: Zn2+, Mg2+, Ca2+, Na2+, K+, GSH, HOCL, H2O2, arabinosa, galactosa, glucosa, fructosa, ribosa, sorbosa, sacarosa, xilosa, heparina, AMP, ADP, CMP, CDP, CTP, UMP, UDP, UTP, GMP, GDP o GTP. La sonda no es fluorescente cuando forma una estructura anular cerrada. En presencia del ATP con carga negativa, se rompen los enlaces covalentes entre el boro y la ribosa, y el anillo se abre produciendo fluorescencia.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 510 nm
Emisión: 570nm
El colorante BioTracker ATP-Red es una sonda fluorescente roja de células vivas para el trifosfato de adenosina (ATP). La sonda se dirige específicamente al ATP mitocondrial de las células vivas. La sonda no muestra reactividad cruzada con muchos analitos, como: Zn2+, Mg2+, Ca2+, Na2+, K+, GSH, HOCL, H2O2, arabinosa, galactosa, glucosa, fructosa, ribosa, sorbosa, sacarosa, xilosa, heparina, AMP, ADP, CMP, CDP, CTP, UMP, UDP, UTP, GMP, GDP o GTP. La sonda no es fluorescente cuando forma una estructura anular cerrada. En presencia del ATP con carga negativa, se rompen los enlaces covalentes entre el boro y la ribosa, y el anillo se abre produciendo fluorescencia.
Propiedades espectrales
Absorbancia: 510 nm
Emisión: 570nm
Application
Categoría de investigación
Obtención de imágenes celulares
Obtención de imágenes celulares
Obtención de imágenes fluorescentes de células vivas
Subcategoría de investigación
Tinción de células vivas
Tinción de células vivas
Quality
Pureza: ≥ 98 % confirmado por HNMR, LC-MS y HPLC y análisis elemental
Masa molar: 561,48 g/mol
Masa molar: 561,48 g/mol
Physical form
Liofilizada
Storage and Stability
Conservar el colorante celular BioTracker ATP-Red a -20°C, secar y proteger de la luz
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Nota: centrifugue brevemente el vial para recoger el contenido en el fondo del vial antes de abrirlo.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(5), 1773-1776 (2015-12-18)
Adenosine triphosphate (ATP), commonly produced in mitochondria, is required by almost all the living organisms; thus fluorescent probes for monitoring mitochondrial ATP levels fluctuation are essential and highly desired. Herein, we report a multisite-binding switchable fluorescent probe, ATP-Red 1, which selectively