1.03981
M- FIX® fijador pulverizable
for cytodiagnosis
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
color
colorless
kinematic viscosity
2.86 cSt(20 °C)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.825 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
El fijador pulverizador M-FIX® para citodiagnóstico es un pulverizador fijador adecuado para la fijación húmeda de las preparaciones ginecológicas y no ginecológicas procesadas mediante la tinción de Papanicolaou. M-FIX® contiene poliglicoles en disolución alcohólica y permite una fijación rápida y segura de las muestras. Su formulación permite la estabilización del material tras la fijación con alcohol y forma una película protectora contra la desecación y el daño al material de la muestra.
Bastan 100 ml de M-FIX® para unas 250 aplicaciones. Este producto está registrado como producto para DIV con la marca CE. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Bastan 100 ml de M-FIX® para unas 250 aplicaciones. Este producto está registrado como producto para DIV con la marca CE. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Legal Information
M-FIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C