1.02147
Contact DC
Envirocheck™, Disinfection Control coated with CASO (Tryptic Soy) Agar
About This Item
Productos recomendados
Materiales
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Nivel de calidad
Línea del producto
Envirocheck™
Formulario
solid (ready-to-use)
fabricante / nombre comercial
Envirocheck™
aplicaciones
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
temp. de almacenamiento
2-30°C
idoneidad
bacteria (microbial load - before and after disinfection)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
pH-value/side one (25 °C): 7.0 - 7.6
pH-value/side two (25 °C): 7.0 - 7.6
Growth/side one
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): good
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): good
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): good
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): good
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): good
Growth/side two
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): good
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): good
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003): good
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026): good
- Aspergillus brasiliensis (formerly A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053): good
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic; Aspergillus up to 72 hrs.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Contenido relacionado
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.