1.02136
Contact C
Envirocheck™, Contact Total Coliforms/E.Coli coated with Plate Count Agar and Chromocult Coliform Agar
About This Item
Productos recomendados
material
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Quality Level
product line
Envirocheck™
form
solid (ready-to-use)
manufacturer/tradename
Envirocheck™
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-30°C
suitability
Escherichia coli (total count)
coliforms
Categorías relacionadas
General description
Application
Analysis Note
pH-value/side one (25 °C): 6.7 - 7.3
pH-value/side two (25 °C): 6.5 - 7.1
Growth/side one
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
good
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150: good
- Citrobacter freundii ATCC 8090: good
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030): good
Growth/side two
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
good
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150: fair/good
- Citrobacter freundii ATCC 8090: good
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030): good
Colonies
- Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090):
dark blue to violet
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150: salmon to red
- Citrobacter freundii ATCC 8090: salmon to red
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030): colourless
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.